Merck
673749
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-benzylpiperidine-4-carboxylate
96%
別名:
4-(フェニルメチル)-1,4-ピペリジンジカルボン酸 1-(1,1-ジメチルエチル) 4-エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29NO4
CAS番号:
分子量:
347.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.5028
SMILES記法
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
InChI Key
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
673749-BULK:
673749-VAR:
673749-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)