Merck
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSCOCl
CAS番号:
分子量:
152.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4727
bp
32 °C/5 mmHg
密度
0.967 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
InChI Key
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.0 °F - closed cup
引火点(℃)
33.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
672939-BULK:
672939-5G:
672939-VAR:
試験成績書(COA)