Merck
672831
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
別名:
4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4F4O
CAS番号:
分子量:
204.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.443
密度
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1cc(ccc1OC(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C9H4F4O/c1-2-6-3-4-8(7(10)5-6)14-9(11,12)13/h1,3-5H
InChI Key
MTPNHEDDMZRILD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
672831-1G:
672831-BULK:
672831-VAR:
試験成績書(COA)