Merck
671436
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-アミノシクロペンタノール
99%
別名:
((1S,2S)-2-ヒドロキシシクロペンチル)カルバミン酸 tert-ブチル エステル, tert-ブチルN-((2S,1S)-2-ヒドロキシシクロペンチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO3
CAS番号:
分子量:
201.26
Beilstein:
5810036
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
光学純度
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
CGZQRJSADXRRKN-YUMQZZPRSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • DNAメチルトランスフェラーゼ阻害剤としての固定(-)-S-アデノシル-L-ホモシステイン(SAH)アナログの、立体選択的チオエステル化、チオエーテル化、加水分解、ヘテロ環形成およびアミノ化を介する不斉合成
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
671436-BULK:
671436-VAR:
671436-1G:
671436-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)