Merck
671150
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]polyethylene glycol 3000
別名:
Polyethylene glycol 2-aminoethyl ether 2-boc-aminoethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671150-BULK:
671150-VAR:
671150-10MG:
671150-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)