Merck
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-アミノシクロヘキサノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO3
CAS番号:
分子量:
215.29
Beilstein:
5810950
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
光学純度
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670987-250MG:
670987-BULK:
670987-1G:
670987-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)