Merck
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-2-アミノシクロヘキサノール
≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO3
CAS番号:
分子量:
215.29
Beilstein:
6921870
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (GC)
光学活性
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
光学純度
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670863-VAR:
670863-1G:
670863-BULK:
670863-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)