Merck
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
別名:
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (S)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
光学純度
ee: ≥98%
不純物
≤10% water
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
InChI Key
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670499-500MG:
670499-VAR:
670499-BULK:
670499-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)