Merck
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentanediamine 二塩酸塩
98.5-101.5% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
173.08
Beilstein:
9215588
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
98.5-101.5% (AT)
光学活性
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
不純物
≤3.0% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
InChI Key
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670324-250MG:
670324-BULK:
670324-1G:
670324-VAR:
試験成績書(COA)