Merck
670294
Sigma-Aldrich
Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥95.0% (T)
別名:
Methyltributylphosphonium dibutyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H48O4P2
CAS番号:
分子量:
426.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (T)
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.468
SMILES記法
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
670294-50G:
670294-5G:
670294-VAR:
670294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)