Merck
669989
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
97%
別名:
(S)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (S)-2-NMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O3
CAS番号:
分子量:
216.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
97%
光学活性
[α]/D +177±5°, c = 0.1 in methanol
光学純度
enantiomeric excess: ≥99% (HPLC)
mp
111-114 °C
SMILES記法
CO[C@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
InChI Key
OQVFHDWREDKUCW-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669989-BULK:
669989-100MG:
669989-500MG:
669989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)