Merck
669520
Sigma-Aldrich
(S)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)methyl]pyrrolidine
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36N2O8
CAS番号:
分子量:
420.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学純度
ee: ≥99.5% (HPLC)
mp
97-101 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)C([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27N/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20-22H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
InChI Key
PHKHWUVAUXBNPC-FQEVSTJZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669520-100MG:
669520-BULK:
669520-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)