Merck
668788
Sigma-Aldrich
S-Propyl chlorothioformate
96%
別名:
(Propylthio)carbonyl chloride, S-Propyl thiochloroformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SCOCl
CAS番号:
分子量:
138.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4807
bp
37 °C/8 mmHg
密度
1.149 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
668788-VAR:
668788-5G:
668788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)