Merck
667331
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-メトキシベンゾチアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClNOS
CAS番号:
分子量:
199.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
52-56 °C
官能基
chloro
SMILES記法
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChI Key
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667331-1G:
667331-5G:
667331-VAR:
667331-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)