Merck
667293
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetophenone-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H7ClO
分子量:
160.55
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
分子量
160.49 by atom % calculation
bp
232 °C
密度
1.237 g/mL at 25 °C
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup