Merck
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)-phenylboronsäure
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BO4
CAS番号:
分子量:
258.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
159-163 °C
SMILES記法
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI Key
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666750-5G:
666750-1G:
666750-BULK:
666750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)