Merck
666386
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine-1,2-15N2, 3,6-13C2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C2H215N2Cl2
CAS番号:
分子量:
152.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
68 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl[13c]1cc[13c](Cl)[15n][15n]1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H/i3+1,4+1,7+1,8+1
InChI Key
GUSWJGOYDXFJSI-HZENGFQRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666386-VAR:
666386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)