Merck
666130
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
115-119 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI Key
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666130-1G:
666130-250MG:
666130-VAR:
666130-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)