Merck
665835
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-6-メチル-3-ニトロピリジン
97%
別名:
6-ヒドロキシ-5-ニトロ-2-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
222-226 °C
SMILES記法
Cc1ccc(c(O)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(8(10)11)6(9)7-4/h2-3H,1H3,(H,7,9)
InChI Key
YVYDGIGILRUPED-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665835-VAR:
665835-BULK:
665835-1G:
665835-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)