Merck
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-pentylbenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30O2
CAS番号:
分子量:
338.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid crystal
mp
34-38 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665746-VAR:
665746-5G:
665746-BULK:
試験成績書(COA)