Merck
665711
Sigma-Aldrich
4-ペンチルフェニル4-(オクチルオキシ)ベンゾアート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H36O3
CAS番号:
分子量:
396.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid crystal
mp
53-57 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCCCC)cc2
InChI
1S/C26H36O3/c1-3-5-7-8-9-11-21-28-24-19-15-23(16-20-24)26(27)29-25-17-13-22(14-18-25)12-10-6-4-2/h13-20H,3-12,21H2,1-2H3
InChI Key
BDTRDPSFINNZRW-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665711-5G:
665711-VAR:
665711-BULK:
試験成績書(COA)