Merck
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3F6N
CAS番号:
分子量:
215.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.393
bp
85 °C/18 mmHg
密度
1.498 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
InChI Key
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.1 °F - closed cup
引火点(℃)
70.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
665657-250MG:
665657-1G:
665657-VAR:
665657-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)