Merck
665436
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenethylamine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N · HCl
CAS番号:
分子量:
199.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
167-172 °C
SMILES記法
Cl.CC(C)c1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C11H17N.ClH/c1-9(2)11-5-3-10(4-6-11)7-8-12;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
NWRYIWFBCRAGSR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
665436-BULK:
665436-VAR:
665436-5G:
665436-1G:
試験成績書(COA)