Merck
664804
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde
97%
別名:
4'-クロロ[1,1'-ビフェニル]-3-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
216.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-60 °C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
InChI Key
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
664804-1G:
664804-VAR:
664804-BULK:
664804-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)