Merck
663786
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1H-indole-1-carboxamide
97%
別名:
Indole-1-carboxylic acid diethylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.575
bp
140-147 °C/0.8 mmHg
密度
1.089 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-14(4-2)13(16)15-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DNEILLNCDATSFX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • オルトメタル化および鈴木宮浦クロスカップリングを介する置換インドールの調製に用いる反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
663786-5G:
663786-BULK:
663786-25G:
663786-VAR:
試験成績書(COA)