Merck
663697
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxypropiophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9FO2
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
35-39 °C
SMILES記法
CCC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-8(11)7-5-6(10)3-4-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
InChI Key
OLVYYKLFIUGMCW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663697-10G:
663697-1G:
663697-VAR:
663697-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)