Merck
663417
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4O3
CAS番号:
分子量:
206.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
245-249 °C
SMILES記法
Nc1nnc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O3/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
InChI Key
PUEUDKAZSHKSOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663417-VAR:
663417-1G:
663417-BULK:
663417-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)