Merck
663026
Sigma-Aldrich
N-(2-ペンチニル)フタルイミド
97%
別名:
1-フタルイミド-2-ペンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO2
CAS番号:
分子量:
213.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
97-101 °C
SMILES記法
CCC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h4-5,7-8H,2,9H2,1H3
InChI Key
YGFAGDNPORPFTC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663026-25G:
663026-VAR:
663026-BULK:
663026-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)