About This Item
化学式:
13CD3OC6D4COOH
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
フォーム
solid
mp
182-185 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
InChI Key
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662771-VAR:
662771-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)