Merck
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
別名:
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21BO3
CAS番号:
分子量:
284.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
214-220 °C
SMILES記法
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
InChI Key
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
662070-1G:
662070-BULK:
662070-5G:
662070-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)