Merck
662038
Sigma-Aldrich
4-[(2′,6′-Diisopropylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25BO3
CAS番号:
分子量:
312.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
186-192 °C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCc2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C19H25BO3/c1-13(2)17-6-5-7-18(14(3)4)19(17)23-12-15-8-10-16(11-9-15)20(21)22/h5-11,13-14,21-22H,12H2,1-4H3
InChI Key
IYHHUWVULUSILI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
662038-BULK:
662038-VAR:
662038-10G:
662038-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)