Merck
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-イソプロピル-5-メチルフェノキシ)メチル]フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21BO3
CAS番号:
分子量:
284.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
132-140 °C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
InChI Key
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
661848-2G:
661848-10G:
661848-BULK:
661848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)