Merck
661236
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-methylpyridine hemihydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2 · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
151.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-61 °C
官能基
chloro
SMILES記法
[H]O[H].Cc1cc(Cl)cnc1N.Cc2cc(Cl)cnc2N
InChI
1S/2C6H7ClN2.H2O/c2*1-4-2-5(7)3-9-6(4)8;/h2*2-3H,1H3,(H2,8,9);1H2
InChI Key
XUNMRTSHBBFPTI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)