Merck
660620
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6HF6N
CAS番号:
分子量:
201.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.377
bp
102-104 °C
密度
1.563 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1cc(c(F)c(F)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF6N/c7-3-1-2(6(10,11)12)4(8)5(9)13-3/h1H
InChI Key
DODFHNWFNCGXOW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
660620-BULK:
660620-500MG:
660620-100MG:
660620-VAR:
試験成績書(COA)