Merck
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
別名:
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O2
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.548
bp
315 °C
密度
1.155 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
InChI Key
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
660051-BULK:
660051-1G:
660051-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)