Merck
659991
Sigma-Aldrich
1,3-ジ-tert-ブチルイミダゾリニウムテトラフルオロボラート
95%
別名:
1,3-ビス(tert-ブチル)-4,5-ジヒドロ-1H-イミダゾリウムテトラフルオロボラート, N,N'-ビス(tert-ブチル)ジヒドロイミダゾリウム テトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H23N2 · BF4
CAS番号:
分子量:
270.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
InChI Key
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 安定単量体イミダゾリジニリデンの銀ロジウム錯体の調製に用いる反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
659991-1G:4548173224633
659991-VAR:
659991-5G:4548173224640
659991-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)