Merck
659495
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
293.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
187-190 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
GQZGWHFUVISZQO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659495-5G:
659495-1G:
659495-BULK:
659495-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)