Merck
659487
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
232.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
171-175 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9FO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
YYKALFXKRWCSLY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659487-5G:
659487-BULK:
659487-1G:
659487-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)