Merck
659479
Sigma-Aldrich
4-(4-ニトロフェノキシ)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
259.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
238-242 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
XTVBFFGZCMYUJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)