Merck
659363
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7ClN4
CAS番号:
分子量:
218.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
183-187 °C
SMILES記法
Nc1c(cnn1-c2cccc(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-2-1-3-9(4-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
InChI Key
VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
659363-1G:4548173286938
659363-VAR:
659363-5G:4548173286945
659363-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)