Merck
659347
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6F3N3O4
CAS番号:
分子量:
301.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
199-203 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3N3O4/c12-11(13,14)9-8(10(18)19)5-15-16(9)6-1-3-7(4-2-6)17(20)21/h1-5H,(H,18,19)
InChI Key
FGHNILTUXGDLKS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659347-1G:
659347-VAR:
659347-5G:
659347-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)