Merck
659266
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-carbonitrile
97%
別名:
2,6-Dimethoxy-3-cyanopyridine, 2,6-Dimethoxynicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O2
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
94-98 °C
SMILES記法
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)