Merck
659118
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan
97%
別名:
5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClN2O
CAS番号:
分子量:
154.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
60-80 °C/20 mmHg
mp
38-42 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
InChI Key
DGGUUSPCQWWLRM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659118-VAR:
659118-5G:
659118-BULK:
659118-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)