Merck
659061
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14BrClN2O2
CAS番号:
分子量:
405.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
156-160 °C
SMILES記法
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H14BrClN2O2/c19-14-4-1-12(2-5-14)18-13(3-10-17(23)24)11-22(21-18)16-8-6-15(20)7-9-16/h1-2,4-9,11H,3,10H2,(H,23,24)
InChI Key
ZCBWGEKVGZXGBI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659061-BULK:
659061-1G:
659061-VAR:
659061-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)