Merck
659045
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-phenylpyrazole-4-propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15BrN2O2
CAS番号:
分子量:
371.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
156-161 °C
SMILES記法
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-9-6-13(7-10-15)18-14(8-11-17(22)23)12-21(20-18)16-4-2-1-3-5-16/h1-7,9-10,12H,8,11H2,(H,22,23)
InChI Key
XQKUUAKMGDILQK-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
659045-1G:
659045-BULK:
659045-5G:
659045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)