Merck
658561
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)oxazole-2-propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10BrNO3
CAS番号:
分子量:
296.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
160-164 °C
SMILES記法
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H10BrNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChI Key
JLFDJAGKPSZXGN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658561-10G:
658561-BULK:
658561-1G:
658561-VAR:
試験成績書(COA)