Merck
658332
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8ClNO2S
CAS番号:
分子量:
241.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
219-224 °C
SMILES記法
ClCC(=O)c1ccc2SCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C10H8ClNO2S/c11-4-8(13)6-1-2-9-7(3-6)12-10(14)5-15-9/h1-3H,4-5H2,(H,12,14)
InChI Key
YDYLPMPVYALQKQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
658332-BULK:
658332-VAR:
658332-10G:
658332-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)