Merck
657972
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10ClNO3
CAS番号:
分子量:
251.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
159-163 °C
SMILES記法
OC(=O)CCc1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14-17-11)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChI Key
RHKHSBMLUYKYIZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657972-BULK:
657972-VAR:
657972-1G:
657972-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)