Merck
657859
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Difluorobenzyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14F2N2
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.517
bp
80-82 °C/0.04 mmHg
密度
1.170 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H14F2N2/c12-10-1-2-11(13)9(7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI Key
VTKXPESKKMTHJP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
657859-5G:
657859-VAR:
657859-BULK:
657859-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)