Merck
657840
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14Cl2N2
CAS番号:
分子量:
245.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.571
密度
1.255 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Clc1ccc(CN2CCNCC2)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI Key
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
657840-1G:
657840-BULK:
657840-5G:
657840-VAR:
試験成績書(COA)